CLS536050
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 50 mL
Synonim(y):
conical flasks, Corning® 5360
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type ground joint or rubber stopper
opakowanie
case of 18
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5360-50
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Hose connection O.D. of 8 mm for 25 and 50 mL sizes and 10 mm for 125 mL size. (Corning® 5360)
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)