Kluczowe dokumenty
SYNF150050
Synthware micro filter flask
capacity 50 mL, stopper size #3
Synonim(y):
Synthware F150050
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
flat bottom flask
glass flask
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F150050
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)