Kluczowe dokumenty
CLS52300650
Pyrex® low actinic tube condenser, ST joint
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Corning® 52300
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
śr. zewn. × dł.
13 mm × 650 mm
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)