Z285331
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 3000 mL, for ACE flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V
Właściwości
CSA approved
for flask size 3000 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100B-TM568
dostępność
not available in EU
moc wyjściowa
530 watts
Opis ogólny
Zapewnia równomierne ciepło dla kociołków reakcyjnych - idealny do materiałów żywicznych. Zamów płaszcz grzewczy odpowiadający producentowi i rozmiarowi kolby. Kolba reakcyjna nie wchodzi w skład zestawu.
- Nie spełnia wymogów CE
Inne uwagi
Musi być używany z kontrolerem zasilania.
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z285331-1EA | 4061833294598 |