CLS5000500
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask with joint
capacity 500 mL
Synonim(y):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5000
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
Połączenie
joint ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
closure type Standard Taper joint
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5000-500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
- Pyrex® Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity.
- Large marking spot for labeling.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)