Kluczowe dokumenty
CLS500050
Pyrex® Kolba Erlenmeyera z wąskim otworem i złączem
capacity 50 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
Połączenie
joint ST/NS19/38
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
closure type Standard Taper joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 5000-50
pojemność
50 mL
Opis ogólny
  • Kolby Erlenmeyera Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego zapewniającego przejrzystość optyczną i wytrzymałość mechaniczną.
  • Kolby posiadają trwałą, białą, emaliowaną podziałkę wskazującą przybliżoną pojemność.
  • Duże miejsce na etykietę.
Z podziałką pokazującą przybliżoną pojemność. Ref. ASTM E123.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)