CLS498025
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 25 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
Połączenie
joint stopper0
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
subdivision 5 mL
opakowanie
pack of 12
case of 48
producent / nazwa handlowa
Corning 4980-25
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru objętości
10-25 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
- Kolby Erlenmeyera z wąską podziałką Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego zapewniającego przejrzystość optyczną i wytrzymałość mechaniczną.
- Kolby mają trwałą podziałkę pokrytą białą emalią i bardzo duże miejsce do oznaczania.
- Charakteryzują się ulepszonym, wytrzymałym wykończeniem górnym.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)