Kluczowe dokumenty
CLS49505L
Pyrex® round-bottom vertical three neck distilling flask, with 24/40 joints
capacity 5,000 mL
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Połączenie
joint ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard taper joint
opakowanie
pack of 1
case of 3
producent / nazwa handlowa
Corning 4950-5L
pojemność
5,000 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)