Kluczowe dokumenty
CLS4620500
Pyrex® distilling flask
capacity 500 mL
Synonim(y):
kolba destylacyjna, szklane kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
round bottom flask
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4620-500
pojemność
500 mL
kolba śr. zewn. × wys.
102 mm × 268 mm
ramię boczne śr. zewn. × dł.
9 mm × 130 mm
Opis ogólny
Ramię boczne znajduje się około 77 mm poniżej górnej części szyjki pod kątem 75°. Ramię boczne dla rozmiaru 125 ml znajduje się około 137 mm od dna kolby, aby spełnić wymagania ASTM E133 i wymaga gumowego korka nr 2. Możliwość dostosowania do użytku z termometrami skalibrowanymi do zanurzenia 76 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)