Kluczowe dokumenty
CLS44242XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
flask capacity 2,800 mL
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiały
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
closure type Plastic cap
opakowanie
case of 3
producent / nazwa handlowa
Corning 4424-2XL
pojemność kolby
2,800 mL
Opis ogólny
Te kolby hodowlane o pojemności 2800 ml i szerokim otworze 1550 w stylu Fernbacha mają potrójne przegrody umieszczone na środku dna kolby, aby zapewnić maksymalny transfer tlenu do pożywki hodowlanej. Kolby z potrójnymi przegrodami mają 38-milimetrową szyjkę typu Delong do użytku z zamknięciami z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Plastikowe zamknięcia dostępne są pod numerami 26796-38 lub 26797-38. Kolby te mają dużą plamkę do znakowania.
Uwaga: Nie używaj tej kolby na źródle ciepła mniejszym niż podstawa kolby. Nierównomierne podgrzanie kolby może spowodować jej pęknięcie.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS44242XL-3EA4061831699357