Kluczowe dokumenty
CLS44232XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
with wide beaded mouth (without stopper)
Synonim(y):
Kolba Fernbacha, Kolba hodowlana z przegrodą
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
Materiały
borosilicate glass (code 7740)
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
opis
Ht: 230mm, Outer Diameter (OD): 200mm, Neck OD: 68mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 3
producent / nazwa handlowa
Corning 4423-2XL
pojemność
2,800 mL
Opis ogólny
Ta kolba hodowlana typu Fernbach o pojemności 2800 ml i szerokim otworze 1550 jest przeznaczona do hodowli organizmów wymagających dużego stosunku powierzchni do objętości. Może być również używana do produkcji surowicy. Potrójne przegrody na dolnych krawędziach zewnętrznych zapewniają maksymalny transfer tlenu do podłoża hodowlanego. Krawędź szyjki z koralikami ma średnicę wewnętrzną około 60 mm i jest przystosowana do korków bawełnianych lub gumowych korków nr 13. Kolba posiada dużą plamkę do znakowania.
Uwaga: Nie używaj tej kolby na źródle ciepła mniejszym niż podstawa kolby. Nierównomierne podgrzanie kolby może spowodować jej pęknięcie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)