CLS44202XL
Pyrex® Fernbach culture flask
capacity 2,800 mL
Synonim(y):
Corning® 4420
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
Połączenie
joint stopper13
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
closure type Beaded rim
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 4420-2XL
śr. zewn. × wys.
~205 mm × 230 mm
pojemność
2,800 mL
Opis ogólny
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS44202XL-1EA | |
CLS44202XL-6EA | 4061831699319 |