Kluczowe dokumenty
CLS4060250
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 250 mL
Synonim(y):
kolba florencka, płaska kolba
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
rozmiar zatyczki
5
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
opakowanie
case of 24
producent / nazwa handlowa
Corning 4060-250
pojemność
250 mL
rozmiar szyjki
(1)
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)