Kluczowe dokumenty
CLS3920M
Pyrex® continuous liquid/liquid extractor
complete
Synonim(y):
ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstraktor ciecz-ciecz, ekstraktor cieczy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 3920-M
Opis ogólny
Ekstraktor do ciągłej ekstrakcji ciecz/ciecz marki Pyrex został zaprojektowany w celu spełnienia wymagań metod testowych E.P.A. określonych przez SW-846, RCRA i CLP. Do użytku z rozpuszczalnikami o większym ciężarze właściwym niż ekstrahowana próbka cieczy. Część boczna jest uszczelniona względem korpusu ekstraktora tuż poniżej złącza 45/50. Kolba boczna jest uszczelniona wyżej na korpusie, aby zmniejszyć ryzyko rozlania wody podczas spuszczania pozostałego rozpuszczalnika z korpusu ekstraktora pod koniec ekstrakcji. Ekstrakcja może być wykonywana poza okapem. W komplecie ze skraplaczem Allihn marki Pyrex i okrągłodenną kolbą warzelną marki Pyrex o pojemności 500 ml. Zgodnie z bezpiecznymi praktykami laboratoryjnymi zalecamy stosowanie pewnego rodzaju systemu wentylacji nad lub w pobliżu urządzeń w przypadku spadku temperatury wody w skraplaczu lub utraty dopływu zimnej wody do skraplacza.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)