Kluczowe dokumenty
CLS3915C
Pyrex® accelerated One-Step extractor concentrator
Synonim(y):
system ekstrakcji
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 3915-C
Opis ogólny
Ten rewolucyjny modułowy ekstraktor-koncentrator Pyrex® Accelerated One-Step wykonuje ekstrakcję, zagęszczanie i suszenie za pomocą tego samego urządzenia i jest przeznaczony do stosowania z rozpuszczalnikami o większym ciężarze właściwym niż ekstrahowana próbka. Proces ekstrakcji wymaga tylko 100 ml rozpuszczalnika w porównaniu do 500 ml, co stanowi 80% redukcję.
Zmniejsza to emisję rozpuszczalników (odzysk rozpuszczalników jest wbudowany), koszty rozpuszczalników i ich utylizację. Dzięki zastosowaniu hydrofobowej membrany nie jest wymagane oddzielne suszenie ekstraktu. Hydrofobowe membrany PTFE są jednorazowego użytku, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia próbki.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)