Z740460
Isohelix Spin+Collect™ devices
pkg of 150 ea (5 per bag)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.22
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 150 ea (5 per bag)
producent / nazwa handlowa
Isohelix SC/ST-150
rozmiar probówki
1.5 mL
pojemność robocza
1.5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
8358 to nowatorskie urządzenie do odzyskiwania próbek w celu zwiększenia wydajności próbek z wacików i innych materiałów. Isohelix 8358 mocno chwyta wymazówkę lub inny materiał, jednocześnie odsłaniając maksymalną powierzchnię do pierwszego etapu elucji lub lizy próbki. Probówka o pojemności 1,5 ml jest następnie mocowana jako nasadka i odwracana w celu odwirowania i ostatecznego uwolnienia próbki uwięzionej w matrycy.
Cechy:
Dodatkowe informacje:
Ilość 100 x urządzenia Spin+Collect pakowane po 5 sztuk w woreczku z dopasowanymi probówkami 100 x 1,5 ml.
Ilość 150 x urządzenia Spin+Collect pakowane po 5 sztuk w woreczku.
Cechy:
- Wzrost wydajności o ponad 25%
- Odzyskuje próbkę głęboko osadzoną w matrycy
- Wymaga pojedynczego etapu wirowania
- Jednorazowe, sterylne i pakowane aseptycznie
- Testowane pod kątem zanieczyszczenia ludzkim DNA
Dodatkowe informacje:
Ilość 100 x urządzenia Spin+Collect pakowane po 5 sztuk w woreczku z dopasowanymi probówkami 100 x 1,5 ml.
Ilość 150 x urządzenia Spin+Collect pakowane po 5 sztuk w woreczku.
Informacje prawne
Spin+Collect is a trademark of Cell Projects Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)