Kluczowe dokumenty
JHWP14225
Millipore
PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Omnipore Membrane Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Omnipore
Parametry
130 °C max. temp.
śr. filtra
142 mm
grubość
65 μm
wielkość porów
0.45 μm pore size
80 % porosity
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis