Kluczowe dokumenty
CLS3606015C
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 15 mL, porosity 40-60 μm
Synonim(y):
Corning® 36060
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 36060-15C
pojemność
15 mL
dysk śr.
20 mm
wielkość porów
40-60 μm porosity
Opis ogólny
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3606015C-1EA
CLS3606015C-6EA4061831673784