CLS36060150C
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 150 mL, porosity 40-60 μm
Synonim(y):
Corning® 36060
producent / nazwa handlowa
Corning 36060-150C
pojemność
150 mL
dysk śr.
60 mm
wielkość porów
40-60 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)