CLS33950MEC
Corning® PYREX® filter discs 1722 μm pore size
body diam. 35 mm, porosity 170-220 μm
Synonim(y):
Corning® 33950
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Nazwa produktu
Pyrex® fritted disc, body diam. 35 mm, porosity 170-220 μm
producent / nazwa handlowa
Corning 33950-MEC
średnica obudowy
35 mm
Średnica
35 mm
wielkość porów
170-220 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zaprojektowany do użytku w ekstraktorach marki Pyrex, w których pożądane jest ważenie ekstrahowanego materiału lub w których papierowe gilzy mogą zostać zaatakowane przez stosowane chemikalia.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)