Kluczowe dokumenty
CLS3046250
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 250 mL
Synonim(y):
Corning® 3046
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 2.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3046-250
tol. measuring range
2.0 mL
pojemność
250 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)