CLS30261L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 1,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3026
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 10.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3026-1L
tol. measuring range
3.0 mL
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skalibrowany "do dostarczania".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)