Key Documents
CLS3026100
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 100 mL
Synonim(y):
Corning® 3026
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3026-100
tol. measuring range
0.50 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Calibrated "to deliver".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)