CLS30251L
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 1,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3025
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 10.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3025-1L
tol. measuring range
±5%
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Calibrated "to contain"
- double metric scale
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS30251L-1EA | 4061833882955 |