Kluczowe dokumenty
CLS30232L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 2,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3023
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3023-2L
tol. measuring range
6.0 mL
pojemność
2,000 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)