CLS3022500
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 500 mL
Synonim(y):
Corning® 3022
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 5.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3022-500
tol. measuring range
2.6 mL
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)