CLS3012100
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, with female joint
volume 100 mL
Synonim(y):
Corning® 3012
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS24/40
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3012-100
tol. measuring range
1.0 mL
pojemność
100 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)