Merck
CLS29822L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Synonim(y):
Corning® 2982
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
Właściwości
subdivision 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2982-2L
tol. measuring range
10.0 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.