Kluczowe dokumenty
CLS29621L
Pyrex® hydrometer jar
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Corning® 2962
About This Item
Kod UNSPSC:
41113024
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 2962-1L
śr. zewn. × wys.
64 mm × 465 mm
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)