CLS2360500
Pyrex® Liebig condenser with bottom ST joint
jacket L 500 mm, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Corning® 2360
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
top joint tooled neck for No.3 stopper
producent / nazwa handlowa
Corning 2360-500
dł. osłony
500 mm
Opis ogólny
szyjka frezowana dla korka nr 3
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)