Key Documents
CLS2094500
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Synonim(y):
burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 5 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2094-500
zakres pomiaru objętości
500 mL, accuracy: 2.5 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Corning® 2094
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)