CLS16885030
Pyrex® low form weighing bottle with short length external ST joints
capacity 36 mL, joint: ST/NS 55/12
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS55/12
producent / nazwa handlowa
Corning 1688-5030
śr. zewn. × wys.
50 mm × 30 mm
pojemność
36 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)