CLS1396250
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex® media bottles, bottle, glass media bottles, media bottle, pyrex bottle, pyrex bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 50 mL
opakowanie
case of 10 ea
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1396-250
śr. zewn. × wys.
64 mm × 138 mm
pojemność
250 mL
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)