CLS13961L
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 1,000 mL
Synonim(y):
butelka na media, butelki pyrex
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 100 mL
opakowanie
case of 10 ea
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1396-1L
śr. zewn. × wys.
94 mm × 217 mm
pojemność
1,000 mL
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)