Kluczowe dokumenty
CLS1367160
Corning® narrow mouth milk dilution bottle
capacity 160 mL, cap size 28-400
Synonim(y):
storage vessel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
phenolic cap
square bottle
rozmiar korka
28-400
Właściwości
autoclavable
cap
graduations
opakowanie
pack of 12 ea
case of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1367-160
śr. wewn. szyjki butelki
~72 mm
pojemność
160 mL
śr. × wys.
44 mm × 150 mm
dopasowywanie
28
Opis ogólny
Narrow mouth bottle for general storage of solutions and tissue culture work. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)