Kluczowe dokumenty
CLS1373160
Corning® wide mouth graduated milk dilution bottle
capacity 160 mL, screw cap
Synonim(y):
storage vessel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
phenolic cap
Właściwości
autoclavable
cap
graduations
opakowanie
pack of 12 ea
case of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1373-160
śr. wewn. szyjki butelki
~72 mm
pojemność
160 mL
Opis ogólny
Wide mouth bottle for easy measuring or filling. With cut-line graduation mark at 99 ± 1mL. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)