Kluczowe dokumenty
CLS1220500
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 500 mL
Synonim(y):
glass bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap: no
producent / nazwa handlowa
Corning 1220-500
pojemność
500 mL
śr. × wys.
88 mm × 164 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)