Merck
CDS025307
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide
AldrichCPR
Synonim(y):
(1R,2S)-2-(N-benzylo-N-mesitylenosulfonylo)amino-1-fenylo-1-propanol
About This Item
Wzór liniowy:
C25H29O3N1S1
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N([C@H]([C@H](O)c3ccccc3)C)Cc2ccccc2)c1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C25H29NO3S/c1-18-15-19(2)25(20(3)16-18)30(28,29)26(17-22-11-7-5-8-12-22)21(4)24(27)23-13-9-6-10-14-23/h5-16,21,24,27H,17H2,1-4H3/t21-,24-/m0/s1
Klucz InChI
ZPERKXJNXPLVAC-URXFXBBRSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)