Key Documents
CDS025246
Dichloro(methyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
AldrichCPR
Synonim(y):
(Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl)methyldichlorosilane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
[Si](Cl)(Cl)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C
InChI
InChI=1S/C10H21F6NSi2/c1-18(2,7-5-9(11,12)13)17-19(3,4)8-6-10(14,15)16/h17H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
VBDMVWQNRXVEGC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
209.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)