Merck
CDS022098
Sigma-Aldrich
4-(Piperazine-1-carbonyl)-benzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz:
solid
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
OC(C1=CC=C(C(N2CCNCC2)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C12H14N2O3/c15-11(14-7-5-13-6-8-14)9-1-3-10(4-2-9)12(16)17/h1-4,13H,5-8H2,(H,16,17)
Klucz InChI
MHDUGMOWFSOPJS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)