Merck
CDS021628
Sigma-Aldrich
Indole-2-acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
OC(CC1=CC(C=CC=C2)=C2N1)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-5,11H,6H2,(H,12,13)
Klucz InChI
QOPBEBWGSGFROG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daiana R Duca et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 111(9), 1645-1660 (2018-03-02)
The plant growth-promoting rhizobacterium Pseudomonas sp. UW4 was transformed to increase the biosynthesis of the auxin, indole-3-acetic acid (IAA). Four native IAA biosynthesis genes from strain UW4 were individually cloned into an expression vector and introduced back into the wild-type
Adriano Stephan Nascente et al.
Environmental science and pollution research international, 24(32), 25233-25242 (2017-09-21)
Microorganisms can promote plant growth by increasing phytomass production, nutrient uptake, photosynthesis rates, and grain yield, which can result in higher profits for farmers. However, there is limited information available about the physiological characteristics of lowland rice after treatment with
Oriana Flores et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1907-1907 (2018-09-07)
In recent years, Chilean kiwifruit production has been affected by the phytopathogen Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa), which has caused losses to the industry. In this study, we report the genotypic and phenotypic characterization of 18 Psa isolates obtained from
Cristian Dal Cortivo et al.
Frontiers in plant science, 8, 2072-2072 (2017-12-23)
Most crops are routinely protected against seed-born and soil-borne fungal pathogens through seed-applied fungicides. The recently released succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI), sedaxane
Timothy A Tomko et al.
ACS synthetic biology, 6(7), 1343-1350 (2017-03-21)
Microorganisms can produce hydrocarbons that can serve as replacements or additions to conventional liquid fuels for use in the transportation sector. However, a common problem in the microbial synthesis of biofuels is that these compounds often have toxic effects on
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CDS021628-25MG4061828994021