Merck
CDS021448
Sigma-Aldrich
N-Aminopropyl aniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
NCCCNC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C9H14N2/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,11H,4,7-8,10H2
Klucz InChI
DOSWHECVUKBMCG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)