Merck
CDS021385
Sigma-Aldrich
1-(Bromomethyl)-3-methylcyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15Br
Masa cząsteczkowa:
191.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
BrCC1CC(C)CCC1
InChI
1S/C8H15Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h7-8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
BGOJDDZASWXFTE-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)