Merck
CDS020792
Sigma-Aldrich
O-Acetyl-L-serine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO4
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H](C(O)=O)COC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-3(7)10-2-4(6)5(8)9/h4H,2,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
VZXPDPZARILFQX-BYPYZUCNSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liang Wei et al.
Applied microbiology and biotechnology, 103(3), 1325-1338 (2018-12-20)
L-cysteine, a valuable sulfur-containing amino acid, has been widely used in food, agriculture, and pharmaceutical industries. Due to the toxicity and complex regulation of L-cysteine, no efficient cell factory has yet been achieved for L-cysteine industrial production. In this study
Claudia Savini et al.
International journal of molecular sciences, 20(5) (2019-03-07)
Supplementation of micronutrients like folate is a double-edged sword in terms of their ambivalent role in cell metabolism. Although several epidemiological studies support a protective role of folate in carcinogenesis, there are also data arguing for an opposite effect. To
Katsuhiko Ono et al.
Free radical biology & medicine, 106, 69-79 (2017-02-13)
Cysteine persulfide is an L-cysteine derivative having one additional sulfur atom bound to a cysteinyl thiol group, and it serves as a reactive sulfur species that regulates redox homeostasis in cells. Here, we describe a rapid and efficient method of
Christof Dietzen et al.
Plant physiology, 184(4), 2120-2136 (2020-10-17)
Sulfur, an indispensable constituent of many cellular components, is a growth-limiting macronutrient for plants. Thus, to successfully adapt to changing sulfur availability and environmental stress, a sulfur-deficiency response helps plants to cope with the limited supply. On the transcriptional level
Shrijita Banerjee et al.
BMC biochemistry, 12, 31-31 (2011-06-03)
The importance of understanding the detailed mechanism of cysteine biosynthesis in bacteria is underscored by the fact that cysteine is the only sulfur donor for all cellular components containing reduced sulfur. O-acetylserine sulfhydrylase (OASS) catalyzes this crucial last step in