Kluczowe dokumenty
CDS020555
2-Acetamido-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid, pinacol ester
AldrichCPR
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1cc(OC(F)(F)F)ccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H19BF3NO4/c1-9(21)20-12-8-10(22-15(17,18)19)6-7-11(12)16-23-13(2,3)14(4,5)24-16/h6-8H,1-5H3,(H,20,21)
Klucz InChI
OLWPFRXCCCYAMH-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)