Kluczowe dokumenty
CDS019668
Fmoc-N-(allyl)-glycine
AldrichCPR
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CC=C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-11-21(12-19(22)23)20(24)25-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18H,1,11-13H2,(H,22,23)
Klucz InChI
NVNQGCMKCQZFSM-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)