Kluczowe dokumenty
CDS009949
(R)-alpha-(3-fluoro-benzyl)-proline hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
ciąg SMILES
Cl.OC(=O)[C@@]1(CCCN1)Cc2cccc(F)c2
InChI
1S/C12H14FNO2.ClH/c13-10-4-1-3-9(7-10)8-12(11(15)16)5-2-6-14-12;/h1,3-4,7,14H,2,5-6,8H2,(H,15,16);1H/t12-;/m1./s1
Klucz InChI
OVAOHJJHEPEUGP-UTONKHPSSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)