Merck
CDS000371
Sigma-Aldrich
Isopropyl phosphate (mono and di ester mixture)
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H24O8P2
Masa cząsteczkowa:
322.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
ciąg SMILES
CC(C)OP(O)(O)=O.CC(C)OP(O)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H15O4P.C3H9O4P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4;1-3(2)7-8(4,5)6/h5-6H,1-4H3,(H,7,8);3H,1-2H3,(H2,4,5,6)
Klucz InChI
RTIXFJOJNSXSOB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)