Merck
CBR01833
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5Cl2NS
Masa cząsteczkowa:
170.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
Cl.ClCc1nccs1
InChI
1S/C4H4ClNS.ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;/h1-2H,3H2;1H
Klucz InChI
ICKMSJLWRQTIFI-UHFFFAOYSA-N