Merck
CBR00275
Sigma-Aldrich
5-Amino-5-oxopentanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
O=C(CCCC(O)=O)N
InChI
1S/C5H9NO3/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H2,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
GTFMAONWNTUZEW-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Informacje prawne
Product of ChemBridge Corp.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cholecystokinin receptor antagonists.
K A Zucker et al.
The Journal of surgical research, 45(5), 496-504 (1988-11-01)
T Takács et al.
International journal of pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology, 10(1), 1-8 (1991-09-01)
In this article, the effects of different classes of cholecystokinin (CCK) receptor antagonists in CCK-related physiological processes of the pancreas have been discussed. Both glutaramic acid derivatives and natural (benzodiazepine) analogs are potent, competitive antagonists of peripheral CCK receptors. These
D J Goon et al.
Bioconjugate chemistry, 5(5), 418-422 (1994-09-01)
By use of a glutaramyl-beta-alanyl spacer group, a hapten for the polychlorinated biphenyl, 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (1), viz., 2-amino-2',4,4',5,5'-pentachlorobiphenyl (2), was successfully conjugated to carrier proteins to provide immunogens with high hapten/protein molar substitution ratios (MSR's). The procedure allows for the incorporation